Learn More
Ácido N-(4-nitrobenzoil)-L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Nitrobenzoyl)-L-glutamic Acid |
| CAS | 6758-40-3 |
| Fórmula molecular | C12 H12 N2 O7 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | N-(p-Nitrobenzoyl)-L(+)-glutamic Acid, NSC 17156, NSC 83096, p-Nitrobenzoyl-L-glutamic Acid, p-Nitrobenzoylglutamic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2O7/c15-10(16)6-5-9(12(18)19)13-11(17)7-1-3-8(4-2-7)14(20)21/h1-4,9H,5-6H2,(H,13,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[(4-nitrobenzoil)amino]pentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 296.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.0645 |