Learn More
Hemhidrato de ácido N-(4-nitrobenzoil)-L-glutámico, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10741481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10741481 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10741481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205760050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(4-Nitrobenzoyl)-L-glutamic acid hemihydrate
Nombre de nota 98%
CAS 6758-40-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 111°C to 118°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular 0·5 H2O
Fórmula lineal HO2CCH2CH2CH(NHCOC6H4NO2)CO2H·1/2H2O
Número MDL MFCD00149508
Cantidad 5 g
Beilstein 09, III, 1737
Condición de rotación específica +15.00 (20.00°C c=2,0.1N NaOH)
Rotación específica + 15
Sinónimo s-2-4-nitrobenzamido pentanedioic acid, p-nitrobenzoyl-l-glutamic acid, l-glutamic acid, n-4-nitrobenzoyl, n-p-nitrobenzoyl-l-glutamic acid, n-4-nitrobenzoyl-l-glutamic acid, n-4-nitrobenzoyl-l-glutamic acid hemihydrate, 2s-2-4-nitrophenyl formamido pentanedioic acid, glutamic acid, n-p-nitrobenzoyl-, l, n-4-nitrobenzoyl glutamic acid #
Clave InChI NOJZBJAFCSWMKC-VIFPVBQESA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Peso molecular (g/mol) 305.25
PubChem CID 2724179
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo