Learn More
N-[4-Nitro-3-(trifluorometil)fenilo]-propanamida, TRC
Código de producto. 18033340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18033340 1 g 1 g
18072140 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18033340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5968501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13312-12-4
Fórmula molecular C10 H9 F3 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 262.19
Sinónimo N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Flutamide Imp. C (EP)
Nombre IUPAC N-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil]propanamida
SMILES CCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9F3N2O3/c1-2-9(16)14-6-3-4-8(15(17)18)7(5-6)10(11,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0565