Learn More
N-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil]propanamida, Mikromol™
Código de producto. 30052476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052476 25 mg 25 miligramos
18004010 100 mg 100 miligramos
30459242 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30052476 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0161.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil]propanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
CAS 13312-12-4
Nombres de analitos o componentes N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H9 F3 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Flutamide Imp. C (EP), N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Flutamide Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9F3N2O3/c1-2-9(16)14-6-3-4-8(15(17)18)7(5-6)10(11,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,16)
SMILES CCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil]propanamida
Peso molecular (g/mol) 262.19
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0565 g/mol