Learn More
N-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil]acetamida, Mikromol™
Descripción
N-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil]acetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide |
| CAS | 393-12-4 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H7 F3 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Flutamide Imp. B (EP), Flutamide USP Related Compound B, Flutamide USP RC B, N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, Flutamide Related Compound B, Flutamide Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7F3N2O3/c1-5(15)13-6-2-3-8(14(16)17)7(4-6)9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,15) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil]acetamida |
| Mostrar más |