Learn More
N-[(4-metilfenil)sulfonil]oxi]etano-1,2-diamina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10394292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10394292 1 g 1 g
10693793 10 g 10 g
11346935 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10394292 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01735DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 175205-36-4
Fórmula molecular C9H14N2O3S
Peso molecular (g/mol) 230.282
Número MDL MFCD00276588
Clave InChI RWUMUZOGZPNCIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tosyloxy amino ethanamine, 2-aminoethyl amino 4-methylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid,4-methyl-, 2-aminoethyl azanyl ester, n1-4-methylphenyl sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine, 2-aminoethylamino 4-methylbenzenesulfonate, 2-4-methylphenyl sulfonyl-oxy amino ethanamine, n∼1∼-4-methylbenzene-1-sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine, n∼1∼-4-methylphenyl sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine
PubChem CID 2796248
Nombre IUPAC (2-aminoetilamino) 4-metilbencenosulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)ONCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethane -1, 2-diamine
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%+
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3C6H4SO2ONH(CH2)2NH2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.29
Porcentaje de pureza 95%