Learn More
Clorhidrato de éster etílico de N-[4-(metilamino)-3-nitrobenzoil]-N-2-piridinil-beta-alanina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-(Methylamino)-3-nitrobenzoyl]-N-2-pyridinyl-beta-alanine-d3 Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 2124271-66-3 |
| Fórmula molecular | C18H18D3ClN4O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethyl 3-[[4-(Methylamino)-3-nitrobenzoyl](pyridin-2-yl)amino]propanoate-d3 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20N4O5.ClH/c1-3-27-17(23)9-11-21(16-6-4-5-10-20-16)18(24)13-7-8-14(19-2)15(12-13)22(25)26;/h4-8,10,12,19H,3,9,11H2,1-2H3;1H/i2D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)N(CCC(=O)OCC)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | 3-[[3-nitro-4-(trideuteriometilamino)benzoil]-piridin-2-ilamino]propanoato de etilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 411.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 411.1389 |