Learn More
N-[4-Metil-3-(4-piridina-3-il-pirimidina-2-ilamino)-fenil]-4-clorometil Benzamida, TRC
Código de producto. 30474353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474353 10 mg 10 miligramos
30481626 50 mg 50 miligramos
30477649 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32594310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 404844-11-7
Fórmula molecular C24 H20 Cl N5 O
Peso molecular (g/mol) 429.9
Sinónimo Benzamide, 4-(chloromethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, 2-Methyl-5-[[4-(chloromethyl)benzoyl]amino]-N-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzenamine, 4-(Chloromethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, 4-Chloromethyl-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide, N-[5-[[4-(Chloromethyl)benzoyl]amino]-2-methylphenyl]-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
Nombre IUPAC 4-(clorometil)-N-[4-metil-3-[(4-piridina-3-ilpirimidina-2-il)amino]fenil]benzamida
SMILES Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CCl)cc2)cc1Nc3nccc(n3)c4cccnc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H20ClN5O/c1-16-4-9-20(28-23(31)18-7-5-17(14-25)6-8-18)13-22(16)30-24-27-12-10-21(29-24)19-3-2-11-26-15-19/h2-13,15H,14H2,1H3,(H,28,31)(H,27,29,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.1356