Learn More
Clorhidrato de N-(4-metil-2-tiazolil)-guanidina, TRC
Código de producto. 30464343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464343 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30464343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM331435100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Methyl-2-thiazolyl)-guanidine hydrochloride
CAS 100599-91-5
Fórmula molecular C5H8N4S . HCl
Cantidad 100 mg
Sinónimo Guanidine, N-(4-methyl-2-thiazolyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Guanidine, (4-methyl-2-thiazolyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine hydrochloride, N-(4-Methyl-2-thiazolyl)guanidine hydrochloride, (4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine hydrochloride, (4-Methyl-thiazol-2-yl)-guanidine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N4S.ClH/c1-3-2-10-5(8-3)9-4(6)7;/h2H,1H3,(H4,6,7,8,9);1H
SMILES Cl.Cc1csc(NC(=N)N)n1
Nombre IUPAC Clorhidrato de 2-(4-metil-1,3-tiazol-2-il)guanidina
Peso molecular (g/mol) 192.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0236