Learn More
N-(4-Metil-2-tiazol)-2-[(6-fenil-3-piridazinil)tio]-acetamida, TRC
Código de producto. 30478551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478551 10 mg 10 miligramos
30476982 25 mg 25 miligramos
30473544 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33024010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 893990-34-6
Fórmula molecular C16H14N4OS2
Peso molecular (g/mol) 342.44
Sinónimo CID-7211972, VU0240551
Nombre IUPAC N-(4-metil-1,3-tiozol-2-il)-2-(6-fenilpiriidazina-3-il)sulfanilacetamida
SMILES Cc1csc(NC(=O)CSc2ccc(nn2)c3ccccc3)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Methyl-2-thiazolyl)-2-[(6-phenyl-3-pyridazinyl)thio]-acetamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N4OS2/c1-11-9-23-16(17-11)18-14(21)10-22-15-8-7-13(19-20-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.0609