Learn More
N-(4-METIL-2-NITROFENIL)MALEIMIDA, TRC
Código de producto. 30180432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180432 100 mg 100 miligramos
30179986 500 mg 500 miligramos
30180090 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180432 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM224798100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91135-77-2
Fórmula molecular C11H8N2O4
Peso molecular (g/mol) 232.19
Sinónimo 1-(4-Methyl-2-nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione;1-(4-Methyl-2-nitro-phenyl)-pyrrole-2,5-dione;1-(4-Methyl-2-nitrophenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione;1-(4-Methyl-2-nitrophenyl)pyrrole-2,5-dione;
Nombre IUPAC 1-(4-metil-2-nitrofenil)pirrrol-2,5-dión
SMILES Cc1ccc(N2C(=O)C=CC2=O)c(c1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-METHYL-2-NITROPHENYL)MALEIMIDE
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8N2O4/c1-7-2-3-8(9(6-7)13(16)17)12-10(14)4-5-11(12)15/h2-6H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0484