Learn More
N-(4-metil-2-nitrofenil)bencenopropanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Methyl-2-nitrophenyl)benzenepropanamine |
| CAS | 833454-98-1 |
| Fórmula molecular | C16H18N2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2O2/c1-13-9-10-15(16(12-13)18(19)20)17-11-5-8-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,9-10,12,17H,5,8,11H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(NCCCc2ccccc2)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 270.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.1368 |