Learn More
N-4-Metaxilfenilretinamida, TRC
Código de producto. 30468874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468874 50 mg 50 miligramos
30482646 5 mg 5 miligramos
30478467 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30468874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26266050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79965-10-9
Fórmula molecular C27 H35 N O2
Peso molecular (g/mol) 405.57
Sinónimo 4-Methoxy Fenretinide
Nombre IUPAC (2E,4E,6E,8E)-N-(4-metaxifenilo)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenamida
SMILES COc1ccc(NC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-4-Methoxyphenylretinamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H35NO2/c1-20(12-17-25-22(3)11-8-18-27(25,4)5)9-7-10-21(2)19-26(29)28-23-13-15-24(30-6)16-14-23/h7,9-10,12-17,19H,8,11,18H2,1-6H3,(H,28,29)/b10-7+,17-12+,20-9+,21-19+
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.2668