Learn More
N-(4-Metoxifenil)tiourea, 96 %
Código de producto. 11330194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11330194 25 g 25 g
11320194 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330194 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00739.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2293-07-4
Fórmula molecular C8H10N2OS
Peso molecular (g/mol) 182.24
Número MDL MFCD00004936
Clave InChI SRYLJBWDZZMDSK-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Methoxyphenyl)thiourea
Punto de fusión ∽212°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 777238
Sinónimo 1-4-methoxyphenyl thiourea, 4-methoxyphenyl thiourea, n-4-methoxyphenyl thiourea, 1-4-methoxyphenyl-2-thiourea, p-anisylthiourea, n-p-anisylthiourea, p-methoxyphenyl thiourea, thiourea, 4-methoxyphenyl, n-p-methoxyphenyl thiourea
SMILES COC1=CC=C(C=C1)NC(=S)N
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)tiourea
PubChem CID 667549
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.25
Porcentaje de pureza 96%