Learn More
N-(4-Metoxifenil)tiourea, 96 %
Código de producto. 11320194
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11320194
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00739.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2293-07-4
Fórmula molecular C8H10N2OS
Peso molecular (g/mol) 182.24
Número MDL MFCD00004936
Clave InChI SRYLJBWDZZMDSK-UHFFFAOYSA-N
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(4-Methoxyphenyl)thiourea
Punto de fusión ∼212°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 777238
Sinónimo m-cresol purple, cresol purple, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methylphenyl-3h-benzo c 1,2 oxathiole 1,1-dioxide, m-cresolsulfonphthalein, m-cresolsulfonephthalein, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 3-methyl, unii-85odz58k3d, metacresol purple, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiole-3,3-diyl bis 3-methylphenol, 4-3-4-hydroxy-2-methyl-phenyl-1,1-dioxo-2,1$l^ 6-benzoxathiol-3-yl-3-methyl-phenol
SMILES COC1=CC=C(NC(N)=S)C=C1
Nombre IUPAC 4-[3-(4-hidroxi-2-metilfenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metilfenol
PubChem CID 73030
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.25
Porcentaje de pureza 96%
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.