Learn More
N-(4-metoxifenil)-N'-1,2,3-tiadiazol-5-il-urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Methoxyphenyl)-N'-1,2,3-thiadiazol-5-yl-urea |
| CAS | 135962-68-4 |
| Fórmula molecular | C20 H24 O5 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,2,3-Thiadiazole Urea Deriv. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24O5S/c1-3-20(21)11-9-18-17-6-4-13-12-14(25-26(22,23)24)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21H,4,6,8-11H2,2H3,(H,22,23,24)/t16-,17+,18+,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)O)ccc34)[C@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9R,13S,14R,17R)-17-etinil-17-hidroxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] hidrógeno sulfato |
| Peso molecular (g/mol) | 376.467 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.134 |