Learn More
N-[(4-Metoxifenil)difenilmetil]-9-[(1S,3R,4S)-2-metilen-4-(fenilmetoxi)-3-[(fenilmetoxi)metil]ciclopentil]-6-(fenilmetoxi)-9H-purin-2-amina, Mikromol™
Descripción
N-[(4-Metoxifenil)difenilmetil]-9-[(1S,3R,4S)-2-metilen-4-(fenilmetoxi)-3-[(fenilmetoxi)metil]ciclopentil]-6-(fenilmetoxi)-9H-purin-2-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(4-Methoxyphenyl)diphenylmethyl]-9-[(1S,3R,4S)-2-methylene-4-(phenylmethoxy)-3-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentyl]-6-(phenylmethoxy)-9H-purin-2-amine |
| CAS | 142217-80-9 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[(4-Methoxyphenyl)diphenylmethyl]-9-[(1S,3R,4S)-2-methylene-4-(phenylmethoxy)-3-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentyl]-6-(phenylmethoxy)-9H-purin-2-amine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C53 H49 N5 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 9H-Purin-2-amine, N-[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]-9-[(1S,3R,4S)-2-methylene-4-(phenylmethoxy)-3-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentyl]-6-(phenylmethoxy)-, 9H-Purin-2-amine, N-[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]-9-[2-methylene-4-(phenylmethoxy)-3-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentyl]-6-(phenylmethoxy)-, [1S-(1α,3α,4β)]- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C53H49N5O4/c1-38-46(36-60-33-39-18-8-3-9-19-39)48(61-34-40-20-10-4-11-21-40)32-47(38)58-37-54-49-50(58)55-52(56-51(49)62-35-41-22-12-5-13-23-41)57-53(42-24-14-6-15-25-42,43-26-16-7-17-27-43)44-28-30-45(59-2)31-29-44/h3-31,37,46-48H,1,32-36H2,2H3,(H,55,56,57)/t46-,47-,48-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(Nc2nc(OCc3ccccc3)c4ncn([C@H]5C[C@H](OCc6ccccc6)[C@@H](COCc7ccccc7)C5=C)c4n2)(c8ccccc8)c9ccccc9 |
| Nombre IUPAC | N-[(4-metoxifenil)-difenilmetil]-9-[(1S,3R,4S)-2-metilideno-4-fenilmetoxi-3-(fenilmetoximetil)ciclopentil]-6-fenilmetoxipurin-2-amina |
| Mostrar más |