Learn More
N-[[(4-Metoxifenil)amino]carbonil]-3-(1-metil-2-feniletil)sidnona imina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(((4-Methoxyphenyl)amino)carbonyl)-3-(1-methyl-2-phenylethyl)sydnone Imine |
| CAS | 66404-54-4 |
| Fórmula molecular | C19H20N4O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-[[[(4-Methoxyphenyl)amino]carbonyl]amino]-3-(1-methyl-2-phenylethyl)-1,2,3-oxadiazolium Inner Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N4O3/c1-14(12-15-6-4-3-5-7-15)23-13-18(26-22-23)21-19(24)20-16-8-10-17(25-2)11-9-16/h3-11,13-14H,12H2,1-2H3,(H-,20,21,22,24) |
| SMILES | COc1ccc(NC(=O)[N-]c2on[n+](c2)C(C)Cc3ccccc3)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4-metoxifenil)carbamoil-[3-(1-fenilpropan-2-il)oxadiazol-3-io-5-il]azanida |
| Peso molecular (g/mol) | 352.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.1535 |