Learn More
N-(4-Metoxifenil)-3-nitrobencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15414006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414006 100 mg 100 miligramos
15424006 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58131.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180631-81-6
Fórmula molecular C13H12N2O5S
Peso molecular (g/mol) 308.31
Número MDL MFCD00414861
Clave InChI NHEAQAMNXXRBQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-methoxyphenyl-3-nitrobenzenesulfonamide, cambridge id 5135326, 4-methoxyphenyl 3-nitrophenyl sulfonyl amine, n-4-methoxy-phenyl-3-nitro-benzenesulfonamide
PubChem CID 2829315
Nombre IUPAC N-(4-metoxifenil)-3-nitrobencenosulfonamida
SMILES COC1=CC=C(NS(=O)(=O)C2=CC=CC(=C2)[N+]([O-])=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Methoxyphenyl)-3-nitrobenzenesulfonamide
Color Rosa
Cantidad 100 mg
Beilstein 2764039
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido