Learn More
N-[4-(metoximetil)-1-[2-(3-tienil)etil]-4-piperidinil]-N-fenil-propanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-(Methoxymethyl)-1-[2-(thiophen-3-yl)ethyl]piperidin-4-yl]-N-phenylpropanamide |
| CAS | 79146-60-4 |
| Fórmula molecular | C22 H30 N2 O2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-[4-(Methoxymethyl)-1-[2-(3-thienyl)ethyl]-4-piperidinyl]-N-phenyl-propanamide, N-[4-(Methoxymethyl)-1-[2-(3-thienyl)ethyl]-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide, N-[4-(Methoxymethyl)-1-[2-(thiophen-3-yl)ethyl]piperidin-4-yl]-N-phenylpropanamide, Sufentanil Imp. F (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30N2O2S/c1-3-21(25)24(20-7-5-4-6-8-20)22(18-26-2)11-14-23(15-12-22)13-9-19-10-16-27-17-19/h4-8,10,16-17H,3,9,11-15,18H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)N(c1ccccc1)C2(COC)CCN(CCc3ccsc3)CC2 |
| Nombre IUPAC | N-[4-(metoximetil)-1-(2-tiofen-3-iletil)piperidin-4-il]-N-fenilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 386.551 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.203 |