Learn More
N-(4-metoxibencil)-N-metilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylamine |
| CAS | 702-24-9 |
| Fórmula molecular | C9H13NO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-Methoxy-N-methylbenzenemethanamine, (4-Methoxyphenyl)-N-methylmethanamine, (p-Methoxybenzyl)methylamine, 1-(4-Methoxyphenyl)-N-methylmethanamine, 4-Methoxy-N-methylbenzylamine, 4-Methoxybenzyl-N-methylamine, N-Benzyl-N-methyl-p-anisidine, N-Methyl-4-methoxybenzylamine, N-Methyl-p-methoxybenzylamine, [(4-Methoxyphenyl)methyl](methyl)amine, p-Methoxy-N-methylbenzylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO/c1-10-7-8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6,10H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CNCc1ccc(OC)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metoxifenil)-N-metimetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 151.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0997 |