Learn More
N-(4-Metoxibencil)-N-metilamina, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10082172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10082172 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10184542 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10633645 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10082172 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00889CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 702-24-9
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.209
Clave InChI AIJFPNKGGAPZFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-n-methylbenzylamine, n-4-methoxybenzyl-n-methylamine, n-methyl-4-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, 4-methoxyphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-methyl, 4-methoxy-benzyl-methyl-amine, 4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-p-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methyl-methanamine
PubChem CID 485407
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)-N-metimetanamina
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylamine
Densidad 1.0080g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3C6H4CH2NCH3
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 97%