Learn More
N-(4-metoxibencil)-N-2-piridinil-1,2-etanodiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Methoxybenzyl)-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine |
| CAS | 109912-28-9 |
| Fórmula molecular | C15 H19 N3 O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19N3O/c1-19-14-7-5-13(6-8-14)12-18(11-9-16)15-4-2-3-10-17-15/h2-8,10H,9,11-12,16H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(CN(CCN)c2ccccn2)cc1 |
| Nombre IUPAC | N'-[(4-metoxifenil)metil]-N'-piridin-2-iletano-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 257.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.1528 |