Learn More
N-(4-metoxibencil)-4-cloro-2-(trifluoroacetil)anilina, Mikromol™
Descripción
N-(4-metoxibencil)-4-cloro-2-(trifluoroacetil)anilina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Methoxybenzyl)-4-chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline |
| CAS | 173676-54-5 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(4-Methoxybenzyl)-4-chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H13 Cl F3 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N-(4-Methoxybenzyl)-4-chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline, Ethanone, 1-[5-chloro-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]phenyl]-2,2,2-trifluoro- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13ClF3NO2/c1-23-12-5-2-10(3-6-12)9-21-14-7-4-11(17)8-13(14)15(22)16(18,19)20/h2-8,21H,9H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(CNc2ccc(Cl)cc2C(=O)C(F)(F)F)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[5-cloro-2-[(4-metoxifenil)metilamino]fenil]-2,2,2-trifluoroetanona |
| Mostrar más |