Learn More
N-(4-metoxibencil)-4-cloro-2-(trifluoroacetil)anilina, Mikromol™
Código de producto. 30051082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051082 25 mg 25 miligramos
30052040 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051082 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0919.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-(4-metoxibencil)-4-cloro-2-(trifluoroacetil)anilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Methoxybenzyl)-4-chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline
CAS 173676-54-5
Nombres de analitos o componentes N-(4-Methoxybenzyl)-4-chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H13 Cl F3 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-(4-Methoxybenzyl)-4-chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline, Ethanone, 1-[5-chloro-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]phenyl]-2,2,2-trifluoro-
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13ClF3NO2/c1-23-12-5-2-10(3-6-12)9-21-14-7-4-11(17)8-13(14)15(22)16(18,19)20/h2-8,21H,9H2,1H3
SMILES COc1ccc(CNc2ccc(Cl)cc2C(=O)C(F)(F)F)cc1
Nombre IUPAC 1-[5-cloro-2-[(4-metoxifenil)metilamino]fenil]-2,2,2-trifluoroetanona
Peso molecular (g/mol) 343.73
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.0587 g/mol