Learn More
N-(4-metoxibencil)-2-pirimidinamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Methoxybenzyl)-2-pyrimidinamine |
| CAS | 6957-21-7 |
| Fórmula molecular | C12H13N3O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-(4-Methoxybenzyl)pyrimidin-2-amine, NSC 66170 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N3O/c1-16-11-5-3-10(4-6-11)9-15-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,9H2,1H3,(H,13,14,15) |
| SMILES | COC1=CC=C(CNC2=NC=CC=N2)C=C1 |
| Nombre IUPAC | N-(4-metoxibencil)pirimidin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 215.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.11 |