Learn More
N-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-N-metilurea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1-methylurea |
| CAS | 220225-04-7 |
| Fórmula molecular | C7 H11 N5 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylurea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11N5O2/c1-4-9-6(12(2)5(8)13)11-7(10-4)14-3/h1-3H3,(H2,8,13) |
| SMILES | COc1nc(C)nc(n1)N(C)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-1-metil-urea |
| Peso molecular (g/mol) | 197.194 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0913 |