Learn More
N-(4-metoxi-2-metil-6-quinolinil)acetamida, TRC
Código de producto. 30478958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478958 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30478958 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM100795250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Methoxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamide
CAS 100795-23-1
Fórmula molecular C13H14N2O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 6-Acetamido-4-methoxy-quinaldine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2O2/c1-8-6-13(17-3)11-7-10(15-9(2)16)4-5-12(11)14-8/h4-7H,1-3H3,(H,15,16)
SMILES COc1cc(C)nc2ccc(NC(=O)C)cc12
Peso molecular (g/mol) 230.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.1055