Learn More
Ácido N-(4-yodofenil)maleámico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11490698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490698 25 g 25 g
11470698 1 g 1 g
11480698 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25210.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17280-49-8
Fórmula molecular C10H7INO3
Peso molecular (g/mol) 316.08
Número MDL MFCD00020473
Clave InChI KSVGHDGDESFZOK-WAYWQWQTSA-M
Sinónimo n-4-iodophenyl maleamic acid, 2z-3-4-iodophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-4-iodoanilino-4-oxobut-2-enoic acid, z-4-4-iodoanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-n-4-iodophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 1549960
SMILES [O-]C(=O)\C=C/C(=O)NC1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Iodophenyl)maleamic acid
Punto de fusión 193°C to 194°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Light sensitive
Nombre IUPAC ácido (Z)-4-(4-yodoanilino)-4-oxobut-2-enoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.08
Porcentaje de pureza 97%