Learn More
N-(4-Hidroxifenil)tiourea, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333226 1 g 1 g
11343226 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12537.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1520-27-0 | C7H8N2OS | 168.214 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1520-27-0
Fórmula molecular C7H8N2OS
Peso molecular (g/mol) 168.214
Número MDL MFCD00041186
Clave InChI QICKOOCQSYZYQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-hydroxyphenyl-2-thiourea, 1-4-hydroxyphenyl thiourea, 4-hydroxyphenyl thiourea, p-hydroxyphenylthiourea, usaf b-75, n-4-hydroxyphenyl thiourea, urea, 1-p-hydroxyphenyl-2-thio, thiourea, 4-hydroxyphenyl, 4-hydroxy-phenyl-thiourea, 4-aminothioxomethyl amino phenol
PubChem CID 2759331
Nombre IUPAC (4-hidroxifenil)tiourea
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=S)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Hydroxyphenyl)thiourea
Punto de fusión ∽210°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 1102429
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.22
Porcentaje de pureza ≥98%