Learn More
N-(4-hidroxifenil)propanamida (N-propionil-4-aminofenol), Mikromol™
Descripción
N-(4-hidroxifenil)propanamida (N-propionil-4-aminofenol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Propionamidophenol |
| CAS | 1693-37-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Propionamidophenol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Paracetamol Imp. B (EP), Acetaminophen USP Related Compound B, Acetaminophen USP RC B, N-(4-Hydroxyphenyl)-propanamide, N-Propionyl-4-aminophenol, Acetaminophen Related Compound B, Paracetamol Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-9(12)10-7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6,11H,2H2,1H3,(H,10,12) |
| SMILES | CCC(=O)Nc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-(4-hidroxifenil)propanamida |
| Mostrar más |