Learn More
N-4-hidroxifenil-N'-1,2,3-tiadiazol-5-ilurea, TRC
Código de producto. 30402803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30402803 250 mg 250 miligramos
30403817 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402803 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH949385250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65647-48-5
Fórmula molecular C9H8N4O2S
Peso molecular (g/mol) 236.25
Sinónimo 1,2,3-Thiadiazole Urea Derivatives
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxifenil)-3-(tiadiazol-5il)urea
SMILES Oc1ccc(NC(=O)Nc2cnns2)cc1
Specifications
Nombre del producto químico o material N-4-Hydroxyphenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N4O2S/c14-7-3-1-6(2-4-7)11-9(15)12-8-5-10-13-16-8/h1-5,14H,(H2,11,12,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0368