Learn More
N-(4-hidroxifenil)maleimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide |
| CAS | 7300-91-6 |
| Fórmula molecular | C10H7NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7NO3/c12-8-3-1-7(2-4-8)11-9(13)5-6-10(11)14/h1-6,12H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)N2C(=O)C=CC2=O |
| Nombre IUPAC | 1-(4-hidroxifenil)pirrol-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 189.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.0426 |