Learn More
N-(4-Hidroxifenil)-5-metil-2-1H-piridona, TRC
Código de producto. 30407852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407852 50 mg -
30404025 10 mg 10 miligramos
30405291 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94940050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 851518-71-3
Fórmula molecular C12 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 201.22
Sinónimo 2(1H)-Pyridinone, 1-(4-hydroxyphenyl)-5-methyl-, 1-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2(1H)-pyridinone, F 351, N-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2-1H-pyridone, 4'-Hydroxypirfenidone
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxifenil)-5-metilpiridina-2-una
SMILES CC1=CN(C(=O)C=C1)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2-1H-pyridone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO2/c1-9-2-7-12(15)13(8-9)10-3-5-11(14)6-4-10/h2-8,14H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.079