Learn More
N-(4-hidroxifenil-2,3,5,6-d4)acetamida-2,2,2-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Paracetamol-D7 |
| CAS | 1219798-53-4 |
| Fórmula molecular | C8 D7 H2 N O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Acetamide-2,2,2-d3, N-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)-, Paracetamol-D4 (acetyl-D3,phenyl-D4), Paracetamol-D7, Paracetamol-d7, Acetaminophen-d7, 4-Hydroxy-2,3,5,6-tetradeutero(trideuteroacet)anilide, N-(4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)acetamide-2,2,2-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11 H,1H3,(H,9,10)/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(NC(=O)C([2 H])([2 H])[2 H])c([2 H])c([2 H])c1O |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-N-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxifenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 158.206 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.107 g/mol |
| Mostrar más |