Learn More
N-(4-hidroximetilbencil)trifluoroacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Hydroxymethylbenzyl)trifluoroacetamide |
| CAS | 171723-95-8 |
| Fórmula molecular | C10 H10 F3 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Acetamide, 2,2,2-trifluoro-N-[[4-(hydroxymethyl)phenyl]methyl]- (9CI, ACI), 2,2,2-Trifluoro-N-[[4-(hydroxymethyl)phenyl]methyl]acetamide (ACI), 2,2,2-Trifluoro-N-(4-(hydroxymethyl)benzyl)acetamide, 4-[[(Trifluoromethylcarbonyl)amino]methyl]benzyl alcohol, N-[4-(Hydroxymethyl)benzyl]trifluoroacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)9(16)14-5-7-1-3-8(6-15)4-2-7/h1-4,15H,5-6H2,(H,14,16) |
| SMILES | OCc1ccc(CNC(=O)C(F)(F)F)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trifluoro-N-[[4-(hidroximetil)fenil]metil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 233.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.0664 |