Learn More
N-(4-hidroxibenzil)-3,4-dimetoxibenzamida, TRC
Código de producto. 30136036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136036 10 mg 10 miligramos
30137597 1 g 1 g
30012773 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136036 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH80975510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 943518-63-6
Fórmula molecular C16H17NO4
Peso molecular (g/mol) 287.31
Sinónimo N-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3,4-dimethoxybenzamide
SMILES O=C(NCC1=CC=C(O)C=C1)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Hydroxybenzyl)-3,4-dimethoxybenzamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO4/c1-20-14-8-5-12(9-15(14)21-2)16(19)17-10-11-3-6-13(18)7-4-11/h3-9,18H,10H2,1-2H3,(H,17,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.1158