Learn More
N-(4-hidroxi)bencil ractopamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Hydroxy)benzyl Ractopamine |
| CAS | 1330264-65-7 |
| Fórmula molecular | C25H29NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-alpha-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]-N-(4-hydroxy)benzylamino]methyl]benzenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H29NO4/c1-18(2-3-19-4-10-22(27)11-5-19)26(16-20-6-12-23(28)13-7-20)17-25(30)21-8-14-24(29)15-9-21/h4-15,18,25,27-30H,2-3,16-17H2,1H3/t18-,25+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCc1ccc(O)cc1)N(C[C@H](O)c2ccc(O)cc2)Cc3ccc(O)cc3 |
| Nombre IUPAC | 4-[(3R)-3-[[(2R)-2-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)etil]-[(4-hidroxifenil)metil]amino]butil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 407.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.2097 |