Learn More
N-(4-hidroxi)bencil O-terc-butildimetilsilil ractopamina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Hydroxy)benzyl O-tert-Butyldimethylsilyl Ractopamine |
| CAS | 1797883-87-4 |
| Fórmula molecular | C31H43NO4Si |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-α-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]-N-(4-hydroxy)benzylamino]methyl]benzenemethanol tert-Butyldimethylsilyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H43NO4Si/c1-23(7-8-24-9-15-27(33)16-10-24)32(21-25-11-17-28(34)18-12-25)22-30(26-13-19-29(35)20-14-26)36-37(5,6)31(2,3)4/h9-20,23,30,33-35H,7-8,21-22H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(CCC1=CC=C(C=C1)O)N(CC2=CC=C(C=C2)O)CC(C3=CC=C(C=C3)O)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-(1-((terc-butildimetilsilil)oxi)-2-((4-hidroxibencil)(4-(4-hidroxifenil)butan-2-il)amino)etil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 521.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 521.3 |