Learn More
N-[4-Hidroxi-3-(trifluorometil)fenil]-3-metilurea, TRC
Código de producto. 30392505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392505 500 mg
30407087 50 mg
30389493 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30392505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH645285500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1174758-89-4
Fórmula molecular C9 H9 F3 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 234.18
Sinónimo Urea, N-[4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N'-methyl-, CGA 236432
Nombre IUPAC 1-[4-hidroxi-3-(trifluorometil)fenilo]-3-metilurea
SMILES CNC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluometuron-N-desmethyl-4-hydroxy
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9F3N2O2/c1-13-8(16)14-5-2-3-7(15)6(4-5)9(10,11)12/h2-4,15H,1H3,(H2,13,14,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0616