Learn More
N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]octanamida (N-vanililoctanamida), Mikromol™
Código de producto. 17931826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931826 100 mg 100 miligramos
17940786 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17931826 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1033.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]octanamida (N-vanililoctanamida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-octanamide (N-Vanillyloctanamide)
CAS 58493-47-3
Nombres de analitos o componentes N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-octanamide (N-Vanillyloctanamide)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H25 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-octanamide, N-Vanillyloctanamide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO3/c1-3-4-5-6-7-8-16(19)17-12-13-9-10-14(18)15(11-13)20-2/h9-11,18H,3-8,12H2,1-2H3,(H,17,19)
SMILES CCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
Nombre IUPAC N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]octanamida
Peso molecular (g/mol) 279.37
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1834 g/mol