Learn More
N-[(4-Hidroxi-3-metoxifenil)metil]-decanamida (N-Vanillildecanamida), Mikromol™
Código de producto. 17982056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17982056 25 mg 25 miligramos
17991196 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17982056 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1033.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[(4-Hidroxi-3-metoxifenil)metil]-decanamida (N-Vanillildecanamida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Vanillyldecanamide
CAS 31078-36-1
Nombres de analitos o componentes N-Vanillyldecanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H29 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-decanamide, N-Vanillyldecanamide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H29NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-18(21)19-14-15-11-12-16(20)17(13-15)22-2/h11-13,20H,3-10,14H2,1-2H3,(H,19,21)
SMILES CCCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
Nombre IUPAC N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]decanamida
Peso molecular (g/mol) 307.43
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.2147 g/mol