Learn More
N-(4-hidroxi-2-metil-6-quinolinil)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Hydroxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamide |
| CAS | 1140-81-4 |
| Fórmula molecular | C12H12N2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-(4-Hydroxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2O2/c1-7-5-12(16)10-6-9(14-8(2)15)3-4-11(10)13-7/h3-6H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc2nc(C)cc(O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | N-(4-hidroxi-2-metilquinolin-6-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 216.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0899 |