Learn More
N-[(4-Hidroxi-1-metil-7-fenoxi-3-isoquinolinil)carbonil]glicina, TRC
Código de producto. 30137404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137404 250 mg 250 miligramos
30007136 10 mg 10 miligramos
30005512 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137404 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH948180250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 808118-40-3
Fórmula molecular C19 H16 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 352.34
Sinónimo Glycine, N-[(4-hydroxy-1-methyl-7-phenoxy-3-isoquinolinyl)carbonyl]-, N-[(4-Hydroxy-1-methyl-7-phenoxy-3-isoquinolinyl)carbonyl]glycine, (4-Hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinoline-3-carbonyl)glycine, ASP 1517, FG 4592, Roxadustat, [[(4-Hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinolin-3-yl)carbonyl]amino]acetic acid
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[(4-hidroxi-1-metil-7-fenoxiisoquinolina-3-carbonil)amino]acético
SMILES Cc1nc(C(=O)NCC(=O)O)c(O)c2ccc(Oc3ccccc3)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FG-4592
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16N2O5/c1-11-15-9-13(26-12-5-3-2-4-6-12)7-8-14(15)18(24)17(21-11)19(25)20-10-16(22)23/h2-9,24H,10H2,1H3,(H,20,25)(H,22,23)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.1059
Porcentaje de pureza >95%