Learn More
N-(4-formilfenil)metanosulfonamida, Mikromol™
Código de producto. 30458942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458942 4 x 25 mg 100 miligramos
17971966 100 mg 100 miligramos
17901626 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458942 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0046.0300254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-(4-formilfenil)metanosulfonamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide
CAS 83922-54-7
Nombres de analitos o componentes N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H9 N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Sotalol Hydrochloride Imp. C (EP), Sotalol Imp. C (EP), Sotalol USP Related Compound B, Sotalol USP RC B, N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide, Sotalol Related Compound B, Sotalol Hydrochloride Impurity C, Sotalol Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
Nombre IUPAC N-(4-formilfenil)metanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 199.23
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199,0303 g/mol