Learn More
N-(4-formilfenil)metanosulfonamida, Mikromol™
Descripción
N-(4-formilfenil)metanosulfonamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide |
| CAS | 83922-54-7 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Sotalol Hydrochloride Imp. C (EP), Sotalol Imp. C (EP), Sotalol USP Related Compound B, Sotalol USP RC B, N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide, Sotalol Related Compound B, Sotalol Hydrochloride Impurity C, Sotalol Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)Nc1ccc(C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-(4-formilfenil)metanosulfonamida |
| Show More |