Learn More
N-(4-Formilfenil)metanosulfonamida, TRC
Código de producto. 30395503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395503 50 mg
30389635 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395503 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF70095550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83922-54-7
Fórmula molecular C8 H9 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 199.23
Sinónimo N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide, Sotalol Hydrochloride Imp. C (EP)
Nombre IUPAC N-(4-formilfenil)metanosulfonamida
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0303