Learn More
N-(4-fluorofenil)piridin-2(1H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Fluorophenyl)pyridin-2(1H)-one |
| CAS | 60532-42-5 |
| Fórmula molecular | C11 H8 F N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8FNO/c12-9-4-6-10(7-5-9)13-8-2-1-3-11(13)14/h1-8H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)N2C=CC=CC2=O |
| Nombre IUPAC | 1-(4-fluorofenil)piridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 189.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.059 |