Learn More
N-[(4-Fluorofenil)metil]prop-2-enamida, TRC
Código de producto. 30392297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30392297 50 mg -
30390943 10 mg 10 miligramos
30389770 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30392297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59446350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1046471-60-6
Fórmula molecular C10H10NOF
Peso molecular (g/mol) 179.19
SMILES Fc1ccc(CNC(=O)C=C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(4-Fluorophenyl)methyl]prop-2-enamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10FNO/c1-2-10(13)12-7-8-3-5-9(11)6-4-8/h2-6H,1,7H2,(H,12,13)