Learn More
N-[(4-Fluorofenil)metil]-1-metil-4-piperidinamina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1-methyl-4-piperidinamine |
| CAS | 359878-47-0 |
| Fórmula molecular | C13H19FN2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (1-Methylpiperidin-4-yl)(4-fluorobenzyl]amine, 4-(4-Fluorobenzylamino)-1-methylpiperidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19FN2/c1-16-8-6-13(7-9-16)15-10-11-2-4-12(14)5-3-11/h2-5,13,15H,6-10H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC(CC1)NCc2ccc(F)cc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 222.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1532 |